Learn More
2,3-Dichloro-N‘-hydroxybenzènecarboximidamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10497822
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10497822 250 mg 250mg
10364062 1 g 1g
10515954 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10497822 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB01106CB
 Article restreint
Expédition estimée: 23-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 261761-55-1
Formule moléculaire C7H6Cl2N2O
Poids moléculaire (g/mol) 205.038
Numéro MDL MFCD01567248
Clé InChI OPOPCNCEDLBYPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dichlorobenzamidoxime, hcmhpiwpbbblbbbftocadcpba`, 2,3-dichlorophenyl hydroxyimino methylamine, z-2,3-dichloro-n'-hydroxybenzene-1-carboximidamide
CID PubChem 9580371
Nom IUPAC 2,3-dichloro-N’-hydroxybenzenecarboximidamide
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C(=NO)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dichloro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire Cl2C6H3C(=NOH)NH2
Quantité 250 mg
Poids de la formule 205.04
Pourcentage de pureté 97%