Learn More
2’,3’-sichloroacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430543
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430543 5 g 5g
11420543 1 g 1g
11440543 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11430543 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12667.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 56041-57-7 | C8H6Cl2O | 189.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 56041-57-7
Formule moléculaire C8H6Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 189.04
Numéro MDL MFCD00052988
Clé InChI KMABBMYSEVZARZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2,3-dichlorophenyl ethanone, 2',3'-dichloroacetophenone, 2,3-dichloroacetophenone, 1-2,3-dichlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,3-dichlorophenyl, 1-acetyl-2,3-dichlorobenzene, pubchem3368, 1-2,3-dichlorophenyl-1-ethanone, 1-2,3-bis chloranyl phenyl ethanone
CID PubChem 91986
Nom IUPAC 1-(2,3-dichlorophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 2',3'-Dichloroacetophenone
Densité 1.293
Point d’ébullition 106°C to 108°C (2 mmHg)
Indice de réfraction 1.56
Quantité 5 g
Beilstein 2438815
Poids de la formule 189.04
Pourcentage de pureté 98%