Learn More
2,3-Dichloroaniline (Grade Technique), TRC
Code produit 30373894
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30373894 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30373894 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4318402.5G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dichloroaniline
CAS 608-27-5
Formule moléculaire C6 H5 Cl2 N
Quantité 2.5 g
Synonyme Benzenamine, 2,3-dichloro-, 2,3-DCA
Formule InChI InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3H,9H2
SMILES Nc1cccc(Cl)c1Cl
Nom IUPAC 2,3-dichloroaniline
Poids moléculaire (g/mol) 162.02
Poids de la formule 160.9799