Learn More
2,3-Dichlorobenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489362
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489362 250 g 250g
11479362 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11489362 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10118.30
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6334-18-5 | C7H4Cl2O | 175.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6334-18-5
Formule moléculaire C7H4Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 175.01
Numéro MDL MFCD00010127
Clé InChI LLMLNAVBOAMOEE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzaldehyde, 2,3-dichloro, dichlorobenzaldehyde, benzaldehyde, dichloro, ccris 8612, dichlorbenzaldehyd, pubchem3079, 2,3-dichlorobenzaldehyd, benzaldehyde,3-dichloro, 2,3-dichloro-benzaldehyde, acmc-209nf0
CID PubChem 35745
Nom IUPAC 2,3-dichlorobenzaldéhyde
SMILES ClC1=CC=CC(C=O)=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dichlorobenzaldehyde
Point de fusion 61°C to 65°C
Densité 1.33
Point d’ébullition 143°C to 145°C (30 mmHg)
Point d’éclair 135°C (275°F)
Quantité 250 g
Numéro UN UN1759
Beilstein 508198
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 175.01
Pourcentage de pureté 98%