Learn More
2,3-dichlorobenzaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15700849 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15700849 100 g Flacon en verre 100g
10591671 25 g Flacon en verre -
10760965 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15700849 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 232671000
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6334-18-5 | C7H4Cl2O | 175.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6334-18-5
Formule moléculaire C7H4Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 175.01
Numéro MDL MFCD00010127
Clé InChI LLMLNAVBOAMOEE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzaldehyde, 2,3-dichloro, dichlorobenzaldehyde, benzaldehyde, dichloro, ccris 8612, dichlorbenzaldehyd, pubchem3079, 2,3-dichlorobenzaldehyd, benzaldehyde,3-dichloro, 2,3-dichloro-benzaldehyde, acmc-209nf0
CID PubChem 35745
Nom IUPAC 2,3-dichlorobenzaldéhyde
SMILES ClC1=CC=CC(C=O)=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dichlorobenzaldehyde
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 60.0°C to 64.0°C
Couleur Blanc
Densité 135g/mL
Point d’ébullition 144.0°C (30.0 mmHg)
Point d’éclair 135°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl2C6H3CHO
Quantité 100 g
Beilstein 07, III, 878
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 175.01
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline