Learn More
2,3-dichlorobenzaldéhyde, TRC
Code produit 30378395
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30378395 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30378395 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4319151G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dichlorobenzaldehyde
CAS 6334-18-5
Formule moléculaire C7 H4 Cl2 O
Quantité 1 g
Synonyme Benzaldehyde, 2,3-dichloro-, 2,3-Dichlorobenzaldehyde, NSC 28450
Formule InChI InChI=1S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-4H
SMILES Clc1cccc(C=O)c1Cl
Nom IUPAC 2,3-dichlorobenzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 175.01
Poids de la formule 173.9639