Learn More
2,3-Dichlorobenzènesulfonamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11330256
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11330256 1 g 1g
11320256 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11330256 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32489.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 82967-94-0 | C6H5Cl2NO2S | 226.071 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82967-94-0
Formule moléculaire C6H5Cl2NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 226.071
Numéro MDL MFCD00464303
Clé InChI QJARBNAXWFCCKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dichlorobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 2,3-dichloro, dichlorbenzolsulfonamid, 2,3 dichlorobenzenesulfonamide, 2,3-dichlorobenzenesulphonamide
CID PubChem 8317947
Nom IUPAC 2,3-dichlorobenzènesulfonamide
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)S(=O)(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dichlorobenzenesulfonamide
Point de fusion 218°C to 221°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 226.08
Pourcentage de pureté 97%