Learn More
Chlorure de 2,3-dichlorobenzènesulfonyle, 97 %, ACROS Organics™
Code produit 10169981 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
5 g ; flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10169981 5 g ; flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10169981 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 356600050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
CAS 82417-45-6
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point d’ébullition 140.0°C to 142.0°C (2.0mmHg)
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (ex Cl) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H3Cl3O2S
Formule linéaire Cl(Cl)C6H3SO2Cl
Numéro MDL MFCD00051844
Quantité 5g
Synonyme 2,3-dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,3-dichlorobenzenesulphonyl chloride, 2,3-dichloro-benzenesulfonyl chloride, 2,3-dichlorobenzenesulphonylchloride, 2,3-dichlorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,3-dichloro-9ci, 2,3-dichlorobenzenesulfonylchloride, pubchem5114, buttpark 9357-48, acmc-1bl9r
Clé InChI PQODWTNHDKDHIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)S(=O)(=O)Cl
Nom IUPAC Chlorure de 2,3-dichlorobenzènesulfonyle
Poids moléculaire (g/mol) 245.51
CID PubChem 2734222
Poids de la formule 245.51
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.