Learn More
Chlorure de 2,3-dichlorobenzènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495003
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11495003 5 g 5g
11405013 25 g 25g
11415013 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11495003 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12283.06
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 82417-45-6 | C6H3Cl3O2S | 245.498 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82417-45-6
Formule moléculaire C6H3Cl3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 245.498
Numéro MDL MFCD00051844
Clé InChI PQODWTNHDKDHIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,3-dichlorobenzenesulphonyl chloride, 2,3-dichloro-benzenesulfonyl chloride, 2,3-dichlorobenzenesulphonylchloride, 2,3-dichlorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,3-dichloro-9ci, 2,3-dichlorobenzenesulfonylchloride, pubchem5114, buttpark 9357-48, acmc-1bl9r
CID PubChem 2734222
Nom IUPAC Chlorure de 2,3-dichlorobenzènesulfonyle
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 57°C to 62°C
Point d’ébullition 131°C to 133°C (1 mmHg)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 7703966
Poids de la formule 245.51
Pourcentage de pureté 98%