Learn More
Acide 2,3-dichlorobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498783
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498783 10 g 10g
11408793 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11498783 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10522.09
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 50-45-3 | C7H4Cl2O2 | 191.007 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-45-3
Formule moléculaire C7H4Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 191.007
Numéro MDL MFCD00002413
Clé InChI QAOJBHRZQQDFHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 2,3-dichloro, 2,3-dichloro benzoic acid, unii-cgp39qv5wf, benzoic acid, dichloro, 2,3-dichorobenzoic acid, cgp39qv5wf, dichlorobenzoic acid, lamotrigine impurity e, pubchem8198, acmc-209kmq
CID PubChem 5765
Nom IUPAC Acide 2,3-dichlorobenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dichlorobenzoic acid
Point de fusion 166°C to 170°C
Quantité 10 g
Beilstein 1946217
Poids de la formule 191.01
Pourcentage de pureté 98%