Learn More
Acide 2,3-dichlorobenzoïque, TRC
Code produit 17901705
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17901705 100 g 100g
17931595 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17901705 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD431950100G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-45-3
Formule moléculaire C7 H4 Cl2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 191.01
Synonyme Benzoic acid, 2,3-dichloro-, 2,3-Dichlorobenzoic acid
Nom IUPAC Acide 2,3-dichlorobenzoïque
SMILES OC(=O)c1cccc(Cl)c1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dichlorobenzoic acid
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Poids de la formule 189.9588