Learn More
2,3-dichlorobenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11472557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11472557 25 g 25g
11462557 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11472557 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14809.14
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 6574-97-6 | C7H3Cl2N | 172.008 g/mol
2,3-Dichlorobenzonitrile, is used as a reactant involved in nucleophilic aromatic fluorination, reactions with magnesium amides for synthesis of carboxamides, Suzuki-Miyaura coupling reactions. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dye stuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,3-dichlorobenzonitrile est utilisé comme réactif impliqué dans la fluoration aromatique nucléophile, les réactions avec les amides de magnésium pour la synthèse de carboxamides, les réactions de couplage de la Souzuki-Miyaura. Il sʼagit dʼune importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Il est miscible avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6574-97-6
Formule moléculaire C7H3Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 172.008
Numéro MDL MFCD00016372
Clé InChI OHDYZVVLNPXKDX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzonitrile, dichloro, 2,3-dichlorobenzenecarbonitrile, benzonitrile, 2,3-dichloro, dichlorobenzonitrile, pubchem12516, 2,3-dichloro benzonitrile, 2,3-dichlorophenyl cyanide, 2,3-di-chloro-benzonitrile, acmc-1b38y, ksc357s4b
CID PubChem 736567
Nom IUPAC 2,3-dichlorobenzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dichlorobenzonitrile
Point de fusion 60°C to 65°C
Point d’ébullition 114°C (6 mmHg)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 2438753
Informations sur la solubilité It is miscible with water.
Poids de la formule 172.01
Pourcentage de pureté 98%