Learn More
2,3-Dichlorobenzylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11382687
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11382687 25 g 25g
11362687 1 g 1g
11372687 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11382687 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L11884.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 39226-95-4 | C7H7Cl2N | 176.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 39226-95-4
Formule moléculaire C7H7Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 176.04
Numéro MDL MFCD00047927
Clé InChI JHBVZGONNIVXFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dichlorobenzylamine, 2,3-dichlorophenyl methanamine, 2,3-dichloro-benzylamine, 2,3-dichlorobenzyl amine, chembl13165, 1-2,3-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,3-dichloro, 2,3-dichlorophenyl methylamine, pubchem16713, acmc-1ae0r
CID PubChem 587625
Nom IUPAC (2,3-dichlorophényl)méthanamine
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)CN
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,3-Dichlorobenzylamine
Densité 1.321
Point d’ébullition 124°C to 126°C (15 mmHg)
Point d’éclair 105°C (221°F)
Indice de réfraction 1.582
Quantité 25 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 2639296
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 176.05
Pourcentage de pureté 97%