Learn More
2,3-Anhydride dichloromalétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15545866 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15545866 100 g 100g
15525866 5 g 5g
15535866 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15545866 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 113441000
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
CAS: 1122-17-4 | C4Cl2O3 | 166.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1122-17-4
Formule moléculaire C4Cl2O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.95
Clé InChI AGULWIQIYWWFBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dichloromaleic anhydride, 2,3-dichloromaleic anhydride, 2,5-furandione, 3,4-dichloro, maleic anhydride, dichloro, dichloromaleic acid anhydride, dichloromaleicanhydride, dichlorofuran-2,5-dione, 2,3-dichloromaleic acid anhydride, dichloro-2,5-dihydrofuran-2,5-dione, 2, 3,4-dichloro
CID PubChem 70728
Nom IUPAC 3,4-dichlorofuran-2,5-dione
SMILES C1(=C(C(=O)OC1=O)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dichloromaleic anhydride
Point de fusion 115.0°C to 117.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 100 g
Beilstein 17,434
Fieser 04,135; 05,195
Poids de la formule 166.95
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3-Dichloromaleic anhydride, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.