Learn More
2,3-dichlorooctafluorobutane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11307316
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11307316 1 g 1g
11317316 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11307316 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09252.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 355-20-4
Formule moléculaire C4Cl2F8
Poids moléculaire (g/mol) 270.93
Numéro MDL MFCD00018064
Clé InChI LXANZHXWGZWFAC-UHFFFAOYNA-N
CID PubChem 78982
Nom IUPAC 2,3-dichloro-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluorobutane
SMILES FC(F)(F)C(F)(Cl)C(F)(Cl)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dichlorooctafluorobutane
Point de fusion ∼-68°C
Densité 1.68
Point d’ébullition 62°C to 63°C
Indice de réfraction 1.313
Quantité 1 g
Beilstein 1777520
Synonyme 2,3-dichlorooctafluorobutane, butane, 2,3-dichloro-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluoro, butane, 2,3-dichloro-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluoro-, r*,r*, acmc-1cpcx, acmc-20dh57, 2,3-dichlorooctafluorobutan, butane,2,3-dichloro-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluoro-, 2r,3r-rel, #, butane,2,3-dichloro-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluoro
Poids de la formule 270.94
Pourcentage de pureté 97%