Learn More
2,3-dichlorophénol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11410018
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11410018 25 g 25g
11420018 100 g 100g
11430018 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11410018 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22943.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 576-24-9 | C6H4Cl2O | 163.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 576-24-9
Formule moléculaire C6H4Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 163.00
Numéro MDL MFCD00002160
Clé InChI UMPSXRYVXUPCOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 2,3-dichloro, dichlorophenol, unii-izm39u444l, ccris 5902, 2,3-dichloro phenol, 2,3 dichlorophenol, phenol,3-dichloro, pubchem3696, 2,3-dichloro-phenol, acmc-1ar0l
CID PubChem 11334
Nom IUPAC 2,3-dichlorophénol
SMILES OC1=CC=CC(Cl)=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dichlorophenol
Point de fusion 57°C to 60°C
Point d’ébullition 206°C
Point d’éclair 115°C (239°F)
Odeur Phenol-like
Quantité 25 g
Numéro UN UN2020
Beilstein 2043615
Poids de la formule 163
Pourcentage de pureté ≥98%