Learn More
Acide 2,3-dichlorophénoxyacétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480753
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11480753 25 g 25g
11470753 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11480753 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13231.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 2976-74-1 | C8H6Cl2O3 | 221.033 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 2976-74-1
Formule moléculaire C8H6Cl2O3
Poids moléculaire (g/mol) 221.033
Numéro MDL MFCD00004299
Clé InChI RBJIGQRZLITQJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dichlorophenoxyacetic acid, 2-2,3-dichlorophenoxy acetic acid, 2,3-dichlorophenoxy acetic acid, 2,3-dichlorophenoxyaceticacid, acetic acid,2-2,3-dichlorophenoxy, acetic acid, 2,3-dichlorophenoxy, pubchem23860, acmc-20a9i3, 2,3-dichloro phenoxyacetic acid, acetic acid,3-dichlorophenoxy
CID PubChem 18105
Nom IUPAC Acide 2-(2,3-dichlorophénoxy)acétique
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)OCC(=O)O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 2,3-Dichlorophenoxyacetic acid
Point de fusion 173°C to 175°C
Quantité 25 g
Beilstein 1963475
Poids de la formule 221.04
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.