Learn More
Isothiocyanate de 2,3-dichlorophényle 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10086604
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10086604 5 g 5g
10313113 10 g 10g
10225314 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10086604 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01755DE
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 6590-97-2
Formule moléculaire C7H3Cl2NS
Poids moléculaire (g/mol) 204.07
Numéro MDL MFCD00041048
Clé InChI RQZIODPVCCTBAQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2796281
Nom IUPAC 1,2-dichloro-3-isothiocyanatobenzène
SMILES ClC1=CC=CC(N=C=S)=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dichlorophenyl isothiocyanate
Densité 1.4340g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Synonyme 2,3-dichlorophenyl isothiocyanate, 2,3-dichlorophenylisothiocyanate, benzene,1,2-dichloro-3-isothiocyanato, benzene, 1,2-dichloro-3-isothiocyanato, dichlorophenylisothiocyanate, dichlorophenyl isothiocyanate, acmc-1b4g1, 2,3-dichlorophenyl-isothiocyanate, 1,2-dichloro-3-isothiocyanato-benzene, 2,3-dichloro-1-isothiocyanato-benzene
Poids de la formule 204.08
Pourcentage de pureté 97%