Learn More
Isothiocyanate de 2,3-dichlorophényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469976
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11469976 25 g 25g
11459976 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11469976 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20930.14
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 6590-97-2 | C7H3Cl2NS | 204.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6590-97-2
Formule moléculaire C7H3Cl2NS
Poids moléculaire (g/mol) 204.07
Numéro MDL MFCD00041048
Clé InChI RQZIODPVCCTBAQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2796281
Nom IUPAC 1,2-dichloro-3-isothiocyanatobenzène
SMILES ClC1=CC=CC(N=C=S)=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dichlorophenyl isothiocyanate
Densité 1.434
Point d’ébullition 256°C to 258°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Irritating
Indice de réfraction 1.674
Quantité 25 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 2091585
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme 2,3-dichlorophenyl isothiocyanate, 2,3-dichlorophenylisothiocyanate, benzene,1,2-dichloro-3-isothiocyanato, benzene, 1,2-dichloro-3-isothiocyanato, dichlorophenylisothiocyanate, dichlorophenyl isothiocyanate, acmc-1b4g1, 2,3-dichlorophenyl-isothiocyanate, 1,2-dichloro-3-isothiocyanato-benzene, 2,3-dichloro-1-isothiocyanato-benzene
Poids de la formule 204.08
Pourcentage de pureté 97%