Learn More
Acide 2,3-Dichlorophénylacétique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10570944 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10570944 25 g Flacon en verre 25g
10334452 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10570944 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 365550250
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 10236-60-9
Formule moléculaire C8H6Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 205.04
Numéro MDL MFCD01861393
Clé InChI YWMXEUIQZOQESD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dichlorophenylacetic acid, 2-2,3-dichlorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,3-dichloro, 2,3-dichlorophenyl acetic acid, 2,3-dichlorobenzeneacetic acid, rarechem al bo 1228, timtec-bb sbb003500, 3-dichlorophenylacetic acid, acmc-1c25x, 2,3-dichlorophenylaceticacid
CID PubChem 2734600
Nom IUPAC Acide 2-(2,3-dichlorophényl)acétique
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dichlorophenylacetic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 130°C to 135°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl2C6H3CH2COOH
Quantité 25 g
Poids de la formule 205.04
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3-Dichlorophenylacetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement