Learn More
Acide 2,3-dichlorophénylacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15445527
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15445527 25 g 25g
15435527 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15445527 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32763.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 10236-60-9 | C8H6Cl2O2 | 205.034 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10236-60-9
Formule moléculaire C8H6Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 205.034
Numéro MDL MFCD01861393
Clé InChI YWMXEUIQZOQESD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dichlorophenylacetic acid, 2-2,3-dichlorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,3-dichloro, 2,3-dichlorophenyl acetic acid, 2,3-dichlorobenzeneacetic acid, rarechem al bo 1228, timtec-bb sbb003500, 3-dichlorophenylacetic acid, acmc-1c25x, 2,3-dichlorophenylaceticacid
CID PubChem 2734600
Nom IUPAC Acide 2-(2,3-dichlorophényl)acétique
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dichlorophenylacetic acid
Point de fusion 132°C to 136°C
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Poids de la formule 205.04
Pourcentage de pureté 98%