Learn More
Acide 2,3-dichlorophénylboronique, 97 %
Code produit 10792823 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10792823 5 g Flacon en verre 5g
10591852 1 g Flacon en verre 1g
10667854 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10792823 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 367710050
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 151169-74-3 | C6H5BCl2O2 | 190,81 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 151169-74-3
Formule moléculaire C6H5BCl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 190.81
Numéro MDL MFCD01075703
Clé InChI TYIKXPOMOYDGCS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dichlorophenyl boronic acid, 2,3-dichlorobenzeneboronic acid, 2,3-dichlorophenyl boranediol, boronic acid, 2,3-dichlorophenyl, contains varying amounts of anhydride, pubchem1810, dichlorophenylboronic acid, acmc-1c0ur, dichlorobenzene boronic acid
CID PubChem 2734661
Nom IUPAC Acide (2,3-dichlorophényl)boronique
SMILES OB(O)C1=C(Cl)C(Cl)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dichlorophenylboronic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 242°C to 244°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 190.82
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement