Learn More
Chlorhydrate de 2,3-dichlorophénylhydrazine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464290
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464290 100 g 100g
11444290 5 g 5g
11454290 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11464290 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10717.22
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 21938-47-6 | C6H6Cl2N2 | 177.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21938-47-6
Formule moléculaire C6H6Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 177.03
Numéro MDL MFCD00052265
Clé InChI HPIALSXRVQRGMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 2,3-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 2,3-dichlorophenyl-, monohydrochloride, 1-2,3-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, pubchem7561, acmc-209fpn, ksc494k0t, 2,3-dichlorophenylhydrazine, chloride, 2,3-dichlorophenylhydrazine hcl
CID PubChem 12276572
Nom IUPAC (2,3 -dichlorophényl)hydrazine ; chlorhydrate
SMILES NNC1=CC=CC(Cl)=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
Point de fusion ∼204°C (decomposition)
Quantité 100 g
Beilstein 3708910
Poids de la formule 213.49
Pourcentage de pureté 97%