Learn More
2,3-dichloropropionitrile, 94 %, Thermo Scientific™
Code produit 11418027
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11418027 10 g 10g
11428027 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11418027 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17438.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2601-89-0
Formule moléculaire C3H3Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 123.96
Numéro MDL MFCD00013809
Clé InChI RJJDLPQZNANQDQ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2,3-dichloropropionitrile, propanenitrile, 2,3-dichloro, alpha,beta-dichloropropionitrile, 2,3-dichloropropiononitrile, propionitrile, 2,3-dichloro-6ci,7ci,8ci, acmc-1chvi, 2,3-dichloropropanitrile, #
CID PubChem 92935
Nom IUPAC 2,3-dichloropropanenitrile
SMILES ClCC(Cl)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dichloropropionitrile
Densité 1.35
Point d’ébullition 62°C to 63°C (13 mmHg)
Quantité 10 g
Numéro UN UN3276
Poids de la formule 123.96
Pourcentage de pureté 94%