Learn More
2,3-dichloropyrazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11332457
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11332457 5 g 5g
11322457 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11332457 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11500.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 4858-85-9 | C4H2Cl2N2 | 148.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4858-85-9
Formule moléculaire C4H2Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 148.97
Numéro MDL MFCD00040964
Clé InChI MLCNOCRGSBCAGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrazine, 2,3-dichloro, 2,3-dichloro-pyrazine, 2,3-dichloro pyrazine, 2,3-dichloro-1,4-diazine, 2,3-dichlorpyrazin, dichloropyrazine, dichloro pyrazine, zlchem 169, 2 3-dichloropyrazine, 2,3 dichloropyrazine
CID PubChem 78575
Nom IUPAC 2,3-dichloropyrazine
SMILES ClC1=NC=CN=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dichloropyrazine
Point d’ébullition 105°C to 107°C (50 mmHg)
Indice de réfraction 1.5645
Quantité 5 g
Beilstein 112628
Poids de la formule 148.98
Pourcentage de pureté 98%