Learn More
2,3-dichloropyrazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10680735 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10680735 5 g 5g
10591774 25 g 25g
11946631 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10680735 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 377040050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4858-85-9 | C4H2Cl2N2 | 148.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4858-85-9
Formule moléculaire C4H2Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 148.97
Numéro MDL MFCD00040964
Clé InChI MLCNOCRGSBCAGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrazine, 2,3-dichloro, 2,3-dichloro-pyrazine, 2,3-dichloro pyrazine, 2,3-dichloro-1,4-diazine, 2,3-dichlorpyrazin, dichloropyrazine, dichloro pyrazine, zlchem 169, 2 3-dichloropyrazine, 2,3 dichloropyrazine
CID PubChem 78575
Nom IUPAC 2,3-dichloropyrazine
SMILES ClC1=NC=CN=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dichloropyrazine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 22.5°C to 24.5°C
Densité 1.4310g/mL
Point d’ébullition 105.0°C to 107.0°C (50.0 mmHg)
Point d’éclair 102°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.431
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 148.98
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3-Dichloropyrazine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Dichloropyrazine