Learn More
2,3-dichloroquinoxaline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10756642 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10756642 25 g Flacon en verre 25g
10646501 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10756642 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 330830250
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2213-63-0 | C8H4Cl2N2 | 199.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2213-63-0
Formule moléculaire C8H4Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 199.04
Numéro MDL MFCD00006720
Clé InChI SPSSDDOTEZKOOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinoxaline, 2,3-dichloro, 2,3-dichloro-quinoxaline, ccris 4789, quinoxaline, dichloro, dichloroquinoxaline, pubchem15473, 2,3 dichloroquinoxaline, 2.3-dichloroquinoxaline, acmc-1cfck, 3,4-dichloroquinoxaline
CID PubChem 16659
Nom IUPAC 2,3-dichloroquinoxaline
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(C(=N2)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dichloroquinoxaline
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 150°C to 155°C
Couleur Blanc à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 23, 177
Poids de la formule 199.04
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Aiguilles
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3-Dichloroquinoxaline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.