Learn More
2,3-dichloroquinoxaline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429263
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11429263 5 g -
11439263 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11429263 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11734.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2213-63-0 | C8H4Cl2N2 | 199.034 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2213-63-0
Formule moléculaire C8H4Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 199.034
Numéro MDL MFCD00006720
Clé InChI SPSSDDOTEZKOOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinoxaline, 2,3-dichloro, 2,3-dichloro-quinoxaline, ccris 4789, quinoxaline, dichloro, dichloroquinoxaline, pubchem15473, 2,3 dichloroquinoxaline, 2.3-dichloroquinoxaline, acmc-1cfck, 3,4-dichloroquinoxaline
CID PubChem 16659
Nom IUPAC 2,3-dichloroquinoxaline
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(C(=N2)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dichloroquinoxaline
Point de fusion 151°C to 155°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 126076
Poids de la formule 199.04
Pourcentage de pureté 98%