Learn More
2,3-dicyanohydroquinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10557021 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10557021 5 g Flacon en verre 5g
10143581 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10557021 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 232050050
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 4733-50-0 | C8H4N2O2 | 160.132 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4733-50-0
Numéro MDL MFCD00001790
Clé InChI MPAIWVOBMLSHQA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dicyanohydroquinone, 3,6-dihydroxyphthalonitrile, 2,3-dicyano-p-hydroquinone, 3,6-dihydroxyphthalodinitrile, 1,2-benzenedicarbonitrile, 3,6-dihydroxy, 2,3-dicyanobenzene-1,4-diol, phthalonitrile, 3,6-dihydroxy, dicyanohydroquinone, 2,3-dicyanohydroquinme, acmc-1asrw
CID PubChem 78467
Nom IUPAC 3,6-dihydroxybenzène-1,2-dicarbonitrile
SMILES C1=CC(=C(C(=C1O)C#N)C#N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dicyanohydroquinone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion >230.0°C
Couleur Brun à kaki
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H4N2O2
Formule linéaire (NC)2C6H2-1,4-(OH)2
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: sparingly soluble in cold water,soluble in ether,acetone,ethanol,sparingly soluble in cold water,benzene,chlorofo,rm
Poids moléculaire (g/mol) 160.13
Poids de la formule 160.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou aiguilles cristallines
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3-Dicyanohydroquinone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .