Learn More
2,3-Dicyanopyrazine, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 30117170 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30117170 5 g 5g
30117149 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30117170 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 469000050
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13481-25-9
Formule moléculaire C6H2N4
Poids moléculaire (g/mol) 130.11
Clé InChI OTVZGAXESBAAQQ-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC pyrazine-2,3-dicarbonitrile
SMILES N#CC1=NC=CN=C1C#N
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,3-Dicyanopyrazine
Point de fusion 131.0°C to 133.0°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 130.11