Learn More
2’,3’-didésoxyadénosine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15406469
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15406469 25 mg 25mg
15426469 50 mg 50mg
15416469 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15406469 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64573.MB
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4097-22-7 | Molecular Formula: C10H13N5O2 | Molecular Weight: 235.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4097-22-7
Formule moléculaire C10H13N5O2
Poids moléculaire (g/mol) 235.25
Numéro MDL MFCD00010534
Clé InChI WVXRAFOPTSTNLL-NKWVEPMBSA-N
Synonyme 2',3'-dideoxyadenosine, dideoxyadenosine, adenosine, 2',3'-dideoxy, ddado, 2s,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl tetrahydrofuran-2-yl methanol, ccris 428, unii-4q86ah641a, d2a, dsstox_cid_3771, dsstox_rid_77189
CID PubChem 20039
Nom IUPAC [(2S,5R)-5-(6-aminopurine-9-yl)oxolan-2-yl]méthanol
SMILES NC1=C2N=CN([C@H]3CC[C@@H](CO)O3)C2=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2',3'-Dideoxyadenosine
Point de fusion 181°C to 184°C
Couleur Blanc
Quantité 25 mg
Beilstein 619924
Merck Index 14,3101
Poids de la formule 235.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre