Learn More
2',3'-Dideoxyadenosine, MedChemExpress
Code produit 16440479
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16440479 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16440479 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW013441
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress 2',3'-Dideoxyadenosine is an inhibitor of HIV replication. Antiretroviral activity. Antiviral efficacy.
2',3'-Dideoxyadenosine is an inhibitor of HIV replication. Antiretroviral activity. Antiviral efficacy.
Spécification
Nom chimique ou matériau 2',3'-Dideoxyadenosine
Forme physique Solid
CAS 4097-22-7
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H13N5O2
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (425.10 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (425.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C(N=CN2[C@H]3CC[C@H](O3)CO)C2=NC=N1
Poids moléculaire (g/mol) 235.24
Poids de la formule 235.24
Pourcentage de pureté 99.0%
Qualité Research