Learn More
2’,3’-didésoxycytidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13438668 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13438668 500 mg Flacon en verre 500mg
13428668 100 mg Flacon en verre 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13438668 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 449505000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 7481-89-2 | C9H13N3O3 | 211.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7481-89-2
Formule moléculaire C9H13N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 211.22
Numéro MDL MFCD00012188
Clé InChI WREGKURFCTUGRC-KGQMAECUNA-N
Synonyme zalcitabine, 2',3'-dideoxycytidine, dideoxycytidine, ddcyd, hivid, ddc, cytidine, 2',3'-dideoxy, zalcitibine, ddc antiviral, 4-amino-1-2r,5s-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-one
CID PubChem 24066
ChEBI CHEBI:10101
Nom IUPAC 4-amino-1-[(2R,5S)-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2-one
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1CC[C@@H](CO)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2', 3'-Dideoxycytidine
Point de fusion 216.0°C to 220.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mg
Merck Index 1510307
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 211.22
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2',3'-Dideoxycytidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.