Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2’,3’-didoxyinosine, 98 %
Code produit 15496599
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15496599 1 g 1g
15406609 250 mg 250mg
15331201 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15496599 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J64833.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 69655-05-6 | C10H12N4O3 | 236.23 g/mol
2?,3?-Dideoxyinosine is a potent anti-retroviral agent. It is most effective in combination therapy for the treatment of HIV and related lymphoma.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2′,3′-didésoxyinosine est un puissant agent antirétroviral. Son efficacité est optimale en polythérapie dans le cadre du traitement du VIH et des lymphomes associés.
Solubilité
Soluble dans le DMSO ou le méthanol
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69655-05-6
Formule moléculaire C10H12N4O3
Poids moléculaire (g/mol) 236.23
Numéro MDL MFCD00077728
Clé InChI BXZVVICBKDXVGW-JHPDDGAFNA-N
Synonyme didanosine, 2',3'-dideoxyinosine, dideoxyinosine, videx, videx ec, ddino, inosine, 2',3'-dideoxy, didanosina, didanosinum, ddi
CID PubChem 50599
ChEBI CHEBI:490877
Nom IUPAC 9-[(2R,5S)-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-one
SMILES OC[C@@H]1CC[C@@H](O1)N1C=NC2=C1N=CNC2=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2',3'-Dideoxyinosine
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Beilstein 3619529
Merck Index 143098
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO or methanol
Poids de la formule 236.23
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre