Learn More
2',3'-Didéoxyinosine, TRC
Code produit 30377126
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30377126 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30377126 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD44095050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Didanosine
CAS 69655-05-6
Formule moléculaire C10 H12 N4 O3
Quantité 50 mg
Synonyme Didanosine, 9-(2,3-Dideoxy-β-d-glycero-pentofuranosyl)-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, 2',3'-dideoxyinosine
Formule InChI InChI=1S/C10H12N4O3/c15-3-6-1-2-7(17-6)14-5-13-8-9(14)11-4-12-10(8)16/h4-7,15H,1-3H2,(H,11,12,16)/t6-,7+/m0/s1
SMILES OC[C@@H]1CC[C@@H](O1)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
Nom IUPAC 9-[(2R,5S)-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-1H-purin-6-one
Poids moléculaire (g/mol) 236.23
Poids de la formule 236.0909