Learn More
2,3-difluoro-4-hydroxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11305155
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11305155 1 g 1g
15424137 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11305155 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31538.03
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 676500-39-3 | Molecular Formula: C7H4F2O2 | Molecular Weight: 158.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 676500-39-3
Formule moléculaire C7H4F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 158.10
Numéro MDL MFCD08235194
Clé InChI KTGPDDPEVRJSFY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23107063
Nom IUPAC 2,3-difluoro-4-hydroxybenzaldéhyde
SMILES OC1=C(F)C(F)=C(C=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Point de fusion 140°C to 144°C
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme 2,3-difluoro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 2,3-difluoro-4-hydroxy, pubchem10121, benzaldehyde,2,3-difluoro-4-hydroxy, 2,3-bis fluoranyl-4-oxidanyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 2,3-difluoro-4-hydroxy-9ci
Poids de la formule 158.11
Pourcentage de pureté 98%