Learn More
Acide 2,3-difluoro-4-hydroxybenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11302049
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11302049 1 g 1g
15453367 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11302049 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26087.03
 Article restreint
Expédition estimée: 24-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 175968-39-5 | Molecular Formula: C7H4F2O3 | Molecular Weight: 174.103 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 175968-39-5
Formule moléculaire C7H4F2O3
Poids moléculaire (g/mol) 174.103
Numéro MDL MFCD01321116
Clé InChI XIZIDHMVDRRFBT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-carboxy-2,3-difluorophenol, 2,3-diifluoro-4-hydroxybenzoic acid, 2,3-difluoro-4-hydroxy-benzoic acid, rarechem al bo 1938, benzoic acid, 2,3-difluoro-4-hydroxy, pubchem2609, acmc-1c23d, 4-hydroxy-2,3-difluoro-benzoic acid, benzoic acid,2,3-difluoro-4-hydroxy
CID PubChem 2779307
Nom IUPAC Acide 2,3-difluoro-4-hydroxybenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C(=C1C(=O)O)F)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
Point de fusion 205°C to 210°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 174.1
Pourcentage de pureté 99%