Learn More
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15454927
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15454927 1 g 1g
15464927 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15454927 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32231.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 126162-38-7 | Molecular Formula: C7H3F2NO | Molecular Weight: 155.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 126162-38-7
Formule moléculaire C7H3F2NO
Poids moléculaire (g/mol) 155.10
Numéro MDL MFCD00269596
Clé InChI UIJJJWADIVZXNT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2736978
Nom IUPAC 2,3-difluoro-4-hydroxybenzonitrile
SMILES OC1=C(F)C(F)=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Point de fusion 145°C to 149°C
Quantité 1 g
Synonyme 4-cyano-2,3-difluorophenol, 2,3-difluoro-4-cyanophenol, 2,3-difluoro-4-cyano phenol, benzonitrile,2,3-difluoro-4-hydroxy, benzonitrile, 2,3-difluoro-4-hydroxy, 2,3-difluoro-4-hydroxybenzenecarbonitrile, pubchem2222, acmc-1c5t8, ksc514s9h, attercop-chm at134987
Poids de la formule 155.1
Pourcentage de pureté 95%