Learn More
Chlorure de 2,3-difluoro-4-méthylbenzoyl, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11354935
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11354935 5 g 5g
11344935 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11354935 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18170.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 261763-38-6
Formule moléculaire C8H5ClF2O
Poids moléculaire (g/mol) 190.57
Numéro MDL MFCD01631645
Clé InChI IHRMSSGDXMQPBA-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2774144
Nom IUPAC Chlorure de 2,3-difluoro-4-méthylbenzoyl
SMILES CC1=CC=C(C(Cl)=O)C(F)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Difluoro-4-methylbenzoyl chloride
Indice de réfraction 1.522
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme 2,3-difluoro-4-methyl-benzoyl chloride, acmc-20aogw, 2,3-difluoro-p-toluoyl chloride, 2,3-difluoro-4-methylbenzoylchloride, benzoyl chloride,2,3-difluoro-4-methyl, benzoyl chloride, 2,3-difluoro-4-methyl, 2,3-bis fluoranyl-4-methyl-benzoyl chloride, 2,3-difluoro-4-methylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2,3-difluoro-4-methyl-9ci
Poids de la formule 190.58
Pourcentage de pureté 97%