Learn More
2,3-difluoro-6-nitroaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15469848
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15469848 25 g 25g
15479848 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15469848 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63251.14
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 211693-73-1 | Molecular Formula: C6H4F2N2O2 | Molecular Weight: 174.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 211693-73-1
Formule moléculaire C6H4F2N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 174.11
Numéro MDL MFCD00233313
Clé InChI DIPGYZSCGXBTEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-3,4-difluoronitrobenzene, 2,3-difluoro-6-nitrophenylamine, 2,3-difluoro-6-nitrobenzenamine, benzenamine, 2,3-difluoro-6-nitro, acmc-1byjz, 5,6-difluoro-2-nitroaniline, ksc495e7r, 2,3-difluoro-6-nitro-aniline, buttpark 15\01-97, 2,3-difluoro-6-nitro-phenylamine
CID PubChem 2737028
Nom IUPAC 2,3-difluoro-6-nitroaniline
SMILES NC1=C(C=CC(F)=C1F)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Difluoro-6-nitroaniline
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 174.11
Pourcentage de pureté 97%