Learn More
2’,3’-difluoroacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11462808
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11462808 5 g 5g
11452808 1 g 1g
11472808 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11462808 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16786.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 18355-80-1 | C8H6F2O | 156.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18355-80-1
Formule moléculaire C8H6F2O
Poids moléculaire (g/mol) 156.13
Numéro MDL MFCD00061274
Clé InChI PQUXFUBNSYCQAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2',3'-difluoroacetophenone, 1-2,3-difluorophenyl ethanone, 2,3-difluoroacetophenone, 1-2,3-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,3-difluorophenyl, 1-acetyl-2,3-difluorobenzene, pubchem4211, acmc-209x0g, ksc184c5n, 2',3'-difluoro acetophenone
CID PubChem 519550
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(F)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2',3'-Difluoroacetophenone
Point d’ébullition 84°C to 85°C (20 mmHg)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.489
Quantité 5 g
Beilstein 2963572
Nom IUPAC 1-(2,3-difluorophenyl)ethan-1-one
Poids de la formule 156.13
Pourcentage de pureté 97%