Learn More
2’,3’-difluoroacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11472808
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11472808 25 g 25g
11452808 1 g 1g
11462808 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11472808 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16786.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 18355-80-1 | C8H6F2O | 156.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18355-80-1
Formule moléculaire C8H6F2O
Poids moléculaire (g/mol) 156.13
Numéro MDL MFCD00061274
Clé InChI PQUXFUBNSYCQAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2',3'-difluoroacetophenone, 1-2,3-difluorophenyl ethanone, 2,3-difluoroacetophenone, 1-2,3-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,3-difluorophenyl, 1-acetyl-2,3-difluorobenzene, pubchem4211, acmc-209x0g, ksc184c5n, 2',3'-difluoro acetophenone
CID PubChem 519550
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(F)=C1F
Specifica
Nom chimique ou matériau 2',3'-Difluoroacetophenone
Point d’ébullition 84°C to 85°C (20 mmHg)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.489
Quantité 25 g
Beilstein 2963572
Nom IUPAC 1-(2,3-difluorophenyl)ethan-1-one
Poids de la formule 156.13
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Privacy Policy.