Learn More
2,3-Difluorobenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11490591
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490591 1 g -
11400601 5 g 5g
11454110 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490591 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20093.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2646-91-5
Formule moléculaire C7H4F2O
Poids moléculaire (g/mol) 142.105
Numéro MDL MFCD00010292
Clé InChI WDBAXYQUOZDFOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzaldehyde, 2,3-difluoro, 2,3-difluoro benzaldehyde, 2,3-difluoro-benzaldehyde, difluoro-benzaldehyde, pubchem1436, 2,3 difluorobenzaldehyde, acmc-1cr6r, 2,3-difluorobenzaldehyde?, 2,3-difluorobenzaldehyde, ksc493k8r
CID PubChem 137664
Nom IUPAC 2,3-difluorobenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)F)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Difluorobenzaldehyde
Densité 1.301
Point d’ébullition 69°C to 70°C (15 mmHg)
Point d’éclair 58°C (136°F)
Indice de réfraction 1.5
Quantité 1 g
Numéro UN UN1989
Beilstein 2961554
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 142.11
Pourcentage de pureté 98%