Learn More
2,3-difluorobenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10793151 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10793151 1 g Flacon en verre 1g
10177513 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10793151 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 303510010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Identifiants chimiques
CAS 2646-91-5
Formule moléculaire C7H4F2O
Poids moléculaire (g/mol) 142.11
Numéro MDL MFCD00010292
Clé InChI WDBAXYQUOZDFOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzaldehyde, 2,3-difluoro, 2,3-difluoro benzaldehyde, 2,3-difluoro-benzaldehyde, difluoro-benzaldehyde, pubchem1436, 2,3 difluorobenzaldehyde, acmc-1cr6r, 2,3-difluorobenzaldehyde?, 2,3-difluorobenzaldehyde, ksc493k8r
CID PubChem 137664
Nom IUPAC 2,3-difluorobenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)F)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Difluorobenzaldehyde
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.3000g/mL
Point d’ébullition 64°C to 65°C (17.0 mmHg)
Point d’éclair 58°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire F2C6H3CHO
Indice de réfraction 1.4980 to 1.5
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.3
Poids de la formule 142.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide