Learn More
Acide 2,3-difluorocinnamique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11440621
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440621 1 g 1g
11450621 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11440621 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20105.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207981-48-4
Formule moléculaire C9H6F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 184.142
Numéro MDL MFCD00061291
Clé InChI NVQHKPLMLCHFSU-SNAWJCMRSA-N
Synonyme 2,3-difluorocinnamic acid, trans-2,3-difluorocinnamic acid, e-3-2,3-difluorophenyl acrylic acid, 3-2,3-difluorophenyl acrylic acid, 2e-3-2,3-difluorophenyl prop-2-enoic acid, e-3-2,3-difluorophenyl prop-2-enoic acid, 3-2,3-difluoro-phenyl-acrylic acid, 2e-3-2,3-difluorophenyl-2-propenoic acid, pubchem4329, rarechem bk hw 0120
CID PubChem 5702854
Nom IUPAC Acide (E)-3-(2,3-difluorophényl)prop-2-énoïque
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)F)C=CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Difluorocinnamic acid
Point de fusion 198°C to 201°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 184.14
Pourcentage de pureté 98%