Learn More
2,3-difluorophénol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3-Difluorophenol |
| Point de fusion | 34°C to 38°C |
| Point d’ébullition | 53°C to 55°C (25 mmHg) |
| Point d’éclair | 56°C (132°F) |
| Odeur | Phenol-like |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN2921 |
| Beilstein | 2082265 |
| Poids de la formule | 130.09 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |