Learn More
2,3-difluorophénol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11468806
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11468806 5 g 5g
11458806 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11468806 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16971.06
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 6418-38-8 | C6H4F2O | 130.094 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6418-38-8
Formule moléculaire C6H4F2O
Poids moléculaire (g/mol) 130.094
Numéro MDL MFCD00010262
Clé InChI RPEPGIOVXBBUMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 2,3-difluoro, phenol, difluoro, 2,3-difluoro phenol, difluorophenol, difluoro-phenol, 2.3-difluorophenol, 2,3-difluoro-phenol, pubchem1494, acmc-1b6pt, 2,3-bis fluoranyl phenol
CID PubChem 80879
Nom IUPAC 2,3-difluorophénol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Difluorophenol
Point de fusion 34°C to 38°C
Point d’ébullition 53°C to 55°C (25 mmHg)
Point d’éclair 56°C (132°F)
Odeur Phenol-like
Quantité 5 g
Numéro UN UN2921
Beilstein 2082265
Poids de la formule 130.09
Pourcentage de pureté ≥98%