Learn More
Acide 2,3-difluorophénylacétique, 97 %, ACROS Organics™
Code produit 10381280 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10381280 1 g 1g
10008089 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10381280 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 435470010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 145689-41-4
Formule moléculaire C8H6F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.13
Numéro MDL MFCD00040968
Clé InChI UXSQXUSJGPVOKT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-difluorophenylacetic acid, 2-2,3-difluorophenyl acetic acid, 2,3-difluorophenyl acetic acid, 2,3-difluorophenylaceticacid, benzeneacetic acid, 2,3-difluoro, 2,3-difluorobenzeneacetic acid, rarechem al bo 0630, pubchem1916, acmc-1crot
CID PubChem 520772
Nom IUPAC Acide 2-(2,3-difluorophényl)acétique
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)F)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Difluorophenylacetic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 117.0°C to 119.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 172.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3-Difluorophenylacetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.