Learn More
Acide 2,3-difluorophénylacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11422738
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11422738 5 g 5g
11412738 1 g 1g
11414110 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11422738 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16728.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 145689-41-4 | C8H6F2O2 | 172.131 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 145689-41-4
Formule moléculaire C8H6F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.131
Numéro MDL MFCD00040968
Clé InChI UXSQXUSJGPVOKT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-difluorophenylacetic acid, 2-2,3-difluorophenyl acetic acid, 2,3-difluorophenyl acetic acid, 2,3-difluorophenylaceticacid, benzeneacetic acid, 2,3-difluoro, 2,3-difluorobenzeneacetic acid, rarechem al bo 0630, pubchem1916, acmc-1crot
CID PubChem 520772
Nom IUPAC Acide 2-(2,3-difluorophényl)acétique
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)F)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Difluorophenylacetic acid
Point de fusion 117°C to 119°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 172.13
Pourcentage de pureté 98%