Learn More
2,3-Dihydro-1-(3-hydroxypropyl)-5-[(2R)-2-[[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl]amino]propyl]-1H-indole-7-carbonitrile, TRC
Code produit 30134229
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134229 1 g 1g
17945015 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30134229 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4497051G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 885340-13-6
Formule moléculaire C25 H30 F3 N3 O3
Poids moléculaire (g/mol) 477.52
Synonyme 2,3-Dihydro-1-(3-hydroxypropyl)-5-[(2R)-2-[[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl]amino]propyl]-1H-indole-7-carbonitrile, 1-(3-Hydroxypropyl)-5-[(2R)-2-[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethylamino]propyl]-2,3-dihydroindole-7-carbonitrile, 2,3-Dihydro-1-(3-hydroxypropyl)-5-[(2R)-2-[[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl]amino]propyl]-1H-indole-7-carbonitrile
Nom IUPAC 1-(3-hydroxypropyl)-5-[(2R)-2-[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethylamino]propyl]-2,3-dihydroindole-7-carbonitrile
SMILES C[C@H](Cc1cc2CCN(CCCO)c2c(c1)C#N)NCCOc3ccccc3OCC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dihydro-1-(3-hydroxypropyl)-5-[(2R)-2-[[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl]amino]propyl]-1H-indole-7-carbonitrile
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C25H30F3N3O3/c1-18(30-8-12-33-22-5-2-3-6-23(22)34-17-25(26,27)28)13-19-14-20-7-10-31(9-4-11-32)24(20)21(15-19)16-29/h2-3,5-6,14-15,18,30,32H,4,7-13,17H2,1H3/t18-/m1/s1
Poids de la formule 477.2239